Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ Syringe Filters with PVDF Membrane
Hydrophilic membrane compatible with a wide variety of solvents.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 4408
144.80 EUR valido fino al 2024-05-06
Usa il codice promo "21711" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.85500kg
Codice prodotto. 17174301
  • 177.00€ / pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Useful for a wide range of applications, including aggressive and non-aggressive solvent-based mobile phase
Specifica
Specifica
PVDF
Non-sterile
<100 μL
200/Cs.
82°C
0.45 μm
3.9 cm2
Polypropylene
50/Pk.
25 mm