missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ Syringe Filters with Supor™ Membrane and Modified Acrylic Housing

These syringe filters are ideal for biological and general research.

Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 4506

2457.84 EUR valido fino al 2024-05-06
Usa il codice promo "21711" per avere il tuo prezzo promozionale.



Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.99250kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 17174331

  • 2695.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 18-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • Superior flow rates and higher throughputs than competitive devices
  • This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica

Specifica

PES
Non-sterile
<70 μL
1000/Pk.
25 mm
0.2 μm
2.8 cm2
Modified Acrylic
55°C
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali