Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ Syringe Filters with Supor™ Membrane and Modified Acrylic Housing
These syringe filters are ideal for biological and general research.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 4659
2489.00 EUR valido fino al 2024-05-06
Usa il codice promo "21711" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.65750kg
Codice prodotto. 17184381
  • 2620.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Superior flow rates and higher throughputs than competitive devices
  • This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Specifica
PES
Non-sterile
<100 μL
1000/Pk.
32 mm
0.8/0.2 μm
5.8 cm2
Modified Acrylic
55°C