Learn More
Pall Acrodisc™ Syringe Filters with Supor™ Membrane and Modified Acrylic Housing
These syringe filters are ideal for biological and general research.
Marca:  Pall 4661
2305.10 EUR valido fino al 2022-12-04
Usa il codice promo "18713" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.00000kg
Codice prodotto. 17104391
  • 3460.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 14-02-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Superior flow rates and higher throughputs than competitive devices
  • This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Specifica
PES
Non-sterile
<100 μL
1000/Pk.
32 mm
1.2/0.45 μm
5.8 cm2
Modified Acrylic
55°C