Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ Syringe Filters with Versapor™ Membrane
For use in cell culture and other sensitive biological research.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 4488
168.38 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21637" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.87150kg
Codice prodotto. 17104331
  • 254.00€ / pezzi 75
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Meets aqueous sample filtration needs
  • Designed for laboratory applications only
  • This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Specifica
Acrylic Copolymer (Hydrophilic)
Non-sterile
<70 μL
300/Cs.
55°C
1.2 μm
2.8 cm2
Modified Acrylic
75/Pk.
25 mm