Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPrep™ 384-well Filters Plates, 100 μL
AcroPrep™ 384-well Filter Plates are ideal for use in high volume, high throughput sample prep applications.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 5086
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.47500kg
Codice prodotto. 17104481
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Plates are constructed from chemically-resistant, biologically-inert polypropylene with a clear polystyrene lid
  • This product is for research applications only
Specifica
Specifica
Natural
Supor (PES)
Non-sterile
Short Tips
Polypropylene
0.2 μm
10/Pk.
80 μL