Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPrep™ 96 Filter Plates, 1 mL
Optimized for a variety of applications requiring larger per well volume processing.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 5063
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.63650kg
Codice prodotto. 17184461
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Plates are constructed of chemically resistant, biologically-inert polypropylene
  • This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Specifica
Mustang S
0.8 μm
5/Pk.
Mustang S
Non-sterile
900 μL (Sample)