Learn More
Pall AcroPrep™ Advance 96-well Filter Plates for Protein Purification
Optimized for a variety of applications requiring larger per well volume processing.
Marca:  Pall 8039
241.90 EUR valido fino al 2023-02-05
Usa il codice promo "19086" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.12100kg
Codice prodotto. 17114611
  • 339.00€ / pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Plates are constructed of chemically resistant, biologically-inert polypropylene
  • This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
Specifica
Supor (PES)
Non-sterile
10/Pk.
1.2 μm
Polypropylene Housing
350 μL