Learn More
Asecos™ Activated Carbon Filter
Aids in ventilation in safety storage cabinets.
Marca:  Asecos™ 32953
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 15941732
  • 434.60€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Activated carbon
  • Available in different sizes
  • Accessory item
Specifica
Specifica
270 x 270 x 165 mm
7 kg
Filter
CX, SLX models