Learn More
FTM Technologies™ Active Carbon Filters
Used to eliminate noxious or unpleasant smells emanating from liquids, vapours or smoke. FTM Technologies™ Active Carbon Filters are for use with fume hoods.
Marca:  FTM Technologies™ FC2
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.65700kg
Codice prodotto. 11738024
  • 83.65€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Superior protection in the laboratory
  • Compatible with a wide range of fume hoods
Specifica
Specifica
Per 27919/57
Per vapori organici, acidi e odori
Filtro a carbone attivo
Activated Carbon
1 ciascuno