Learn More
Epredia™ Adcell™ PTFE Diagnostic Slides
These hydrophobic coatings bind liquids applied to the wells and keeps fluids in the well area. Clean, flat and suitable for immediate use
138.00€
Specifica
Materiale | PTFE |
---|---|
Spessore (sistema metrico) | 1 mm |
Tipo | ADCELL |
Lunghezza (sistema metrico) | 25 mm |
Larghezza (sistema metrico) | 75 mm |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Conteggio pozzetti | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Conteggio pozzetti | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17352650
|
Epredia™
X5XER203BAD1 |
Black | 3 |
138.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 19-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17342650
|
Epredia™
X5XER202WAD1 |
White | 12 |
138.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 19-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Binds and keeps liquids applied to the well area
- PTFE Construction
- Provides wettable wells for staining and growing cell cultures
- Prevents cross-contamination
- Hydrophobic coatings are very durable and withstand the strongest stains
- Autoclavable
Specifica
PTFE | |
ADCELL | |
75 mm |
1 mm | |
25 mm | |
100/Pk. |