Learn More
Adiponectin Mouse, Clone: ADPN/1370, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 9370-MSM3-P0
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15901208
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
Adiponectin
Cytoplasmic and Cell Surface
ADPN/1370
Unconjugated
NP_001171271
Mouse
26-30kDa
Protein A/G Purified
RUO
9370
IgG2b
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
ADIPOQ
Recombinant human Adiponectin protein fragment
HeLa cells or Kidney
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.