Learn More
Axygen™ Aerosol Filter Tips, Sterile, Wide Bore
Contaminazione incrociata evitata grazie ai puntali con barriera assemblati automaticamente. I puntali sterili con filtro per aerosol Axygen™ sono irradiati con fascio di elettroni per prevenire la degradazione del prodotto, sono omologati con la direttiva USP 3127 (Heavy Metal Contamination, contaminazione da metalli pesanti) e privi di additivi. Disponibili in una grande varietà di stili.
Marca: Axygen™ TF-1005-WB-R-S
118.74 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23272" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.24100kg
Descrizione
Specifica
Da 100 a 1000 μl | |
Sì | |
Sì | |
DNase, RNase, and Pyrogen Free | |
Barriera, foro largo | |
Polipropilene |
Filtered | |
Trasparente | |
Apirogene, esenti da DNasi, RNasi USP 3127 (Heavy Metal Contamination, contaminazione da metalli pesanti) |
|
Rack | |
100 Tips/Rack, 10 Racks/Pk, 5 Packs/Cs |