Learn More
Axygen™ Aerosol Filter Tips, Sterile, Wide Bore
Contaminazione incrociata evitata grazie ai puntali con barriera assemblati automaticamente. I puntali sterili con filtro per aerosol Axygen™ sono irradiati con fascio di elettroni per prevenire la degradazione del prodotto, sono omologati con la direttiva USP 3127 (Heavy Metal Contamination, contaminazione da metalli pesanti) e privi di additivi. Disponibili in una grande varietà di stili.
128.00€ - 135.00€
Specifica
Filtrato | Filtered |
---|---|
Sterilità | Sì |
Colore | Trasparente |
Certificazione/Conformità | Apirogene, esenti da DNasi, RNasi USP 3127 (Heavy Metal Contamination, contaminazione da metalli pesanti) |
Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase, and Pyrogen Free |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12613716
|
Axygen™
TF-1005-WB-R-S |
Da 100 a 1000 μl | Rack |
128.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11364275
|
Axygen™
TF-205-WB-R-S |
Da 1 a 200 μl | Rack |
135.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Specifica
Filtered | |
Trasparente | |
DNase, RNase, and Pyrogen Free | |
Barriera, foro largo |
Sì | |
Apirogene, esenti da DNasi, RNasi USP 3127 (Heavy Metal Contamination, contaminazione da metalli pesanti) |
|
Rack | |
Polipropilene |