Learn More
Terumo™ Agani™ Safety Needle
Ago Ipodermico di sicurezza con attivazione sicura e protezione affidabile contro le parti taglienti attivabile con una sola mano.
Marca: Terumo™ 8SAN2609R1
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.12000kg
Descrizione
- Gli aghi ipodermici di sicurezza Agani™, se montati su una siringa Luer Slip o Luer Lock standard, sono indicati per l'aspirazione e l'iniezione di liquidi per scopi medicali.
- Dopo avere estratto l'ago dal corpo, la protezione di sicurezza può essere attivata per coprire l'ago subito dopo l'uso, al fine di ridurre al minimo il rischio di punture accidentali.
Specifica
Not Autoclavable | |
26 G | |
9 mm | |
No |
Brown | |
Yes | |
Yes | |
Sterile |