Learn More
Cytiva Agarose NA Media
Agarosio altamente purificato per la separazione di acidi nucleici da utilizzare come substrati per enzimi. Il terreno agarosio NA CytivaTM con elettroendosmosi (EEO) bassa è consigliato per la maggior parte delle applicazioni relative a DNA/RNA.
Marca: Cytiva 17055401
Dettagli aggiuntivi : CAS : 79-06-1 Peso : 0.02800kg
Descrizione
- Gelling temp 34 to 37°C
Specifica
White | |
Solid | |
Agarose | |
10 g |
Agarose | |
DNA/RNA application | |
60° to 90°C |