Learn More
Cytiva Agarose NA Media
Agarosio altamente purificato per la separazione di acidi nucleici da utilizzare come substrati per enzimi. Il terreno agarosio NA CytivaTM con elettroendosmosi (EEO) bassa è consigliato per la maggior parte delle applicazioni relative a DNA/RNA.
Marca: Cytiva 17-0554-03
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.11600kg
Descrizione
- Gelling temp 34 to 37°C
Specifica
Agarose NA has been prepared to give the optimal combination of these properties: Reliable separation of nucleic acids; low inhibition of enzyme activity on recovered material; and high gel strength. | |
Agarose | |
Agarose with low electroendosmosis (EEO) is recommended for most DNA/RNA applications. Suitable for all analytical separations as well as most preparative methods. | |
60° to 90°C |
White | |
Solid | |
Agarose | |
1 kg |