missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AHNAK2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 17682-1-AP-20UL

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16897614

  • 129.00€ / 20µL

Spedizione stimata: 23-12-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

The specific function of AHNAK2 is not yet known.
Specifica

Specifica

AHNAK2
Polyclonal
Unconjugated
AHNAK2
AHNAK nucleoprotein 2, AHNAK2, C14orf78, KIAA2019, Protein AHNAK2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
113146
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.19 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8IVF2
AHNAK2
AHNAK2 Fusion Protein Ag11779
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali