Learn More
AHNAK2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 17682-1-AP-150UL
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg
Codice prodotto. 16887614
  • 399.00€ / 150µL
Spedizione stimata: 15-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
The specific function of AHNAK2 is not yet known.
Specifica
Specifica
AHNAK2
Polyclonal
Unconjugated
AHNAK2
AHNAK nucleoprotein 2, AHNAK2, C14orf78, KIAA2019, Protein AHNAK2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
113146
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.19 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8IVF2
AHNAK2
AHNAK2 Fusion Protein Ag11779
150 μL