Learn More
Abeba™ Air-Cushion 32610 Shoes
Air cushion PU-sole with high slip resistance. Sanitized™ treated.
Marca:  Abeba™ 32610/41
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 15699727
  • 90.24€ / 1 paio
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA
  • Grained leather black
  • Slip resistance PU outsole sole
  • Replaceable insole (article no. 3551)
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Lining microfiber, respiration absorbing
  • Instep area with lacing
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA
Microfiber
41
Polyurethane
Black
Leather
Slip-resistant
32610