Learn More
Abeba™ Air-Cushion Sole 2370 Shoes
Antistatic with air cushion PU-sole and high slip resistance. Sanitized™ treated.
Marca:  Abeba™ 2370/45
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.55000kg
Codice prodotto. 15618137
  • 76.73€ / 1 paio
Spedizione stimata: 30-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA
  • Microfiber
  • White
  • Slip resistance PU outsole sole
  • Integrated footbed
  • Sanitized treated
  • Antistatic
  • Instep area with elastic band
  • Decontaminable
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA
Microfiber
Slip-resistant
2370
White
45
Polyurethane