Learn More
Abeba™ Air-Cushion Sole 2700 Shoes
Antistatic with air cushion PU-sole and high slip resistance. Sanitized™ treated.
Marca:  Abeba™ 2700/44
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 15698237
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA
  • Grained leather
  • White
  • Slip resistance PU outsole sole
  • Replaceable insole (article no. 3551)
  • Sanitized treated
  • Antistatic
  • Lining microfiber, respiration absorbing
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA
Microfiber
44
Polyurethane
White
Leather
Slip-resistant
2700