Learn More
Al-23 Tube, Both Ends Open, O.D.: 24mm, I.D.: 18mm, Thermo Scientific Chemicals
50.00€ - 253.00€
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11333997
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Alfa Aesar
031572.DW
300 mm
187.00€
300mm
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
11343997
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Alfa Aesar
031572.EH
600 mm
214.00€
600mm
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
11353997
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Alfa Aesar
031572.DM
100 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11303997
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Alfa Aesar
031572.DR
200 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11323997
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Alfa Aesar
031572.EM
800 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11393987
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Alfa Aesar
031572.EO
1000 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi