Learn More
Thermo Scientific Chemicals ColorpHast™ pH Strips, Intermediate, three squares with different indicators on each strip
46.60€ - 273.00€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Intervallo di pH | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Intervallo di pH | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11323607
|
Thermo Scientific Chemicals
035234.LQ |
1 Unit | 5 to 10 |
53.60€
1 unità |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11313607
|
Thermo Scientific Chemicals
035234.LS |
6 Unit | 5 to 10 |
260.00€
6 unità |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11303607
|
Thermo Scientific Chemicals
035233.LQ |
1 Unit | 7.5 to 14 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11393597
|
Thermo Scientific Chemicals
035233.LS |
6 Unit | 7.5 to 14 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11333607
|
Thermo Scientific Chemicals
035235.LQ |
1 Unit | 0 to 6 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11343607
|
Thermo Scientific Chemicals
035235.LS |
6 Unit | 0 to 6 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11353607
|
Thermo Scientific Chemicals
035236.LQ |
1 Unit | 2 to 9 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11363607
|
Thermo Scientific Chemicals
035236.LS |
6 Unit | 2 to 9 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11373607
|
Thermo Scientific Chemicals
035237.LQ |
1 Unit | 0 to 14 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11383607
|
Thermo Scientific Chemicals
035237.LS |
6 Unit | 0 to 14 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
ColorpHast™ pH Strips, Universal, four squares with different indicators on each strip, 0-14 pH range is used in analytical laboratory to measure the pH readings in seconds in drinking water, saliva and in chemical reactions. It is utilized for quick and accurate measurement and saves our time and trouble.