Learn More
Grace™ Alltech™ Vydac™ 201TP C18 Analytical Columns
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 8%; Pore Size: 300 Å; Column Phase: Reversed Phase
1575.00€
Specifica
Chimica della colonna | Aliphatic groups |
---|---|
Formato colonna | Analytical Column |
Da utilizzare con | LC/MS Separation |
Forma particelle | Spherical |
Dimensione del poro | 300 Å |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Dimensione particelle | Spessore pellicola | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Dimensione particelle | Spessore pellicola | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11389550
|
Grace™
5103821 |
4.6 mm | 250 mm | 5 μm | 5 μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Specifica
Aliphatic groups | |
LC/MS Separation | |
300 Å | |
L1 | |
Silica | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase | |
Reverse Phase HPLC |
Analytical Column | |
Spherical | |
70 m²/g | |
C18 | |
8% | |
No | |
Analytical Column |