Learn More
Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - Eyewash station
Sign compliant to ISO 7010.
Marca:  Brady™ 815565
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.11200kg
Codice prodotto. 15664337
  • 11.30€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Aluminum
  • For indoor and outdoor use
Specifica
Specifica
ISO 7010
1 Ea.
200 mm
200 mm
Square
White on Green
Aluminum
Indoor and Outdoor
1.016 mm
-40°C to 140°C
Global