Learn More
Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - No activated mobile phones
Sign compliant to ISO 7010.
Marca:  Brady™ 823495
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09300kg
Codice prodotto. 15634637
  • 14.70€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Aluminum
  • For indoor and outdoor use
Specifica
Specifica
ISO 7010
1 Ea.
Indoor and Outdoor
-40°C to 140°C
Global
Aluminum
200 mm
1.016 mm
Round