Learn More
Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - No activated mobile phones
Sign compliant to ISO 7010.
12.10€ - 35.90€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
---|---|
Materiale | Aluminum |
Quantità | 1 Ea. |
Da utilizzare con (applicazione) | Indoor and Outdoor |
Spessore | 1.016 mm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15624637
|
Brady™
823494 |
100 mm |
12.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15634637
|
Brady™
823495 |
200 mm |
14.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15644637
|
Brady™
823496 |
315 mm |
35.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Aluminum
- For indoor and outdoor use
Specifica
ISO 7010 | |
1 Ea. | |
1.016 mm | |
Round |
Aluminum | |
Indoor and Outdoor | |
-40°C to 140°C | |
Global |