Learn More
Korff™ Rotoli di alluminio piccoli
Marca:  Korff™ 60060
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.46800kg
Codice prodotto. 10210312
  • 10.30€ / 10m
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Foil Gauge: 0.030mm
Rotoli piccoli
450 mm
Alluminio