Learn More
Cytiva Nucleotidi fluorescenti Amersham™ CyDye™
Label DNA and RNA probes. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ CyDye™ Fluorescent Nucleotides are optimized for multicolor analysis in microarrays, FISH, chromosome identification, whole chromosome painting, karyotyping, and gene mapping.
372.00€ - 4659.00€
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Quantità | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Quantità | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10554195
|
Cytiva
25-8010-87 |
Cy5-CTP | 100 nmol | Far-Red |
560.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10743217
|
Cytiva
PA53026 |
Cy3-UTP | 100 nmol | Orange |
686.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10713977
|
Cytiva
PA53031 |
Cy3-dCTP | 250 nmol | Orange |
3424.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10126194
|
Cytiva
PA55026 |
Cy5-UTP | 100 nmol | Far-Red |
643.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10095074
|
Cytiva
PA55321 |
Value Pack: Cy3-dCTP, Cy5-dCTP | 5 x 25 nmol | Orange, Far-Red |
4659.00€
1 set |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10196094
|
Cytiva
PA55322 |
Value pack containing 5 × 25 nmol Cy3-dUTP + 5 × 25 nmol Cy5-dUTP | 5 x 25 nmol | Orange, Far-Red |
3716.00€
1 set |
Spedizione stimata: 24-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10712257
|
Cytiva
PA53022 |
Cy3-dUTP | 25 nmol | Arancione |
506.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10268614
|
Cytiva
PA53021 |
Cy3-dCTP | 25 nmol | Arancione |
506.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10627085
|
Cytiva
PA55021 |
Cy5-dCTP | 25 nmol | Far-Red |
506.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10094684
|
Cytiva
PA55022 |
Cy5-dUTP | 25 nmol | Far-Red |
506.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10278184
|
Cytiva
PA53521 |
Cy3.5-dCTP | 25 nmol | Scarlet |
506.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10279774
|
Cytiva
PA55521 |
Cy5.5-dCTP | 25 nmol | Near IR |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10723977
|
Cytiva
PA55032 |
Cy5-dUTP | 250 nmol | Far-Red |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10238804
|
Cytiva
25-8010-86 |
Cy3-CTP | 100 nm | Orange |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10441835
|
Cytiva
PA55031 |
Cy5-dCTP | 250 nmol | Far-Red |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10195844
|
Cytiva
PA53032 |
Cy3-dUTP | 250 nmol | Orange |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
For labeling DNA and RNA probes especially for multicolor analysis in microarrays, FISH, chromosome identification, whole chromosome painting, karyotyping, and gene mapping. CyDye labeled nucleotides are available in a range of bright, intense colors with narrow emission bands—ideal for multiplexing within a single sample.
- Low nonspecific binding
- High photostability
- High water solubility
- pH insensitive