Learn More
Cytiva Amersham™ CyDye™ Value Packs (bis-Reactive NHS Ester)
Suitable for general labeling of amine residues
1136.00€ - 7500.00€
Specifica
Contenuto kit | Foil packs, each containing 5, 10 or 50mg dried dye |
---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11515045
|
Cytiva
PA13002 |
Cy3 bis-NHS Ester | 50 mg |
6773.00€
50mg |
Spedizione stimata: 16-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11505045
|
Cytiva
PA13000 |
Cy3 bis-NHS Ester | 5 mg |
1369.00€
5mg |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11525045
|
Cytiva
PA13004 |
Cy3 bis-NHS Ester | 10 mg |
1651.00€
10mg |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11575045
|
Cytiva
PA15002 |
Cy5 Bis NHS Ester | 50 mg |
7081.00€
50mg |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11585045
|
Cytiva
PA15004 |
Cy5 bis-NHS Ester | 10 mg |
1651.00€
10mg |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11535055
|
Cytiva
PA15502 |
Cy5.5 Bis NHS Ester | 50 mg |
7500.00€
50mg |
Spedizione stimata: 23-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11555055
|
Cytiva
PA17000 |
Cy7 bis-NHS Ester | 5 mg |
1369.00€
5mg |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11565055
|
Cytiva
PA17004 |
Cy7 Bis NHS Ester | 10 mg |
2123.00€
10mg |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11565045
|
Cytiva
PA15000 |
Cy5 bis-NHS Ester | 5 mg |
1157.00€
5mg |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11585035
|
Cytiva
PA12000 |
Cy2 bis-NHS Ester | 5 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11525055
|
Cytiva
PA15500 |
Cy5.5 bis-NHS Ester | 5 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11545055
|
Cytiva
PA15504 |
Cy5.5 bis-NHS Ester | 10 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Order Info
Large range of bulk packs available for greatest economy. The packs contain fluors carrying two reactive groups on each dye molecule for general labeling of protein amine groups.
Specifica
Foil packs, each containing 5, 10 or 50mg dried dye |