Learn More
Cytiva Confezioni speciali Amersham™ CyDye™ (estere di NHS mono-Reactive)
Use for highly accurate labeling of amine groups. Cytiva Amersham™ CyDye™ Value Packs (mono-Reactive NHS Ester) contain derivitized CyDyes that carry only one reactive group on each dye molecule for accurate labeling of amine groups, for example on antibodies, peptides, or oligonucleotides.
80.89€ - 8600.00€
Specifica
Contenuto kit | Buste in foglio di alluminio, ciascuna contenente 1, 5, 10, 25 o 50 mg di colorante essiccato |
---|---|
Intervallo di pH | Da 3 a 10 |
Codice del prodotto | Marca | Label or Dye | Product Type | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Label or Dye | Product Type | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11505055
|
Cytiva
PA15102 |
Cy5 | Cy5 NHS Ester | 50 mg |
8600.00€
50mg |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11515055
|
Cytiva
PA15104 |
Cy5 | Cy5 NHS Ester | 10 mg |
2627.00€
10mg |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10379814
|
Cytiva
PA17101 |
Cy7 | Cy7 NHS Ester | 1 mg |
395.00€
1mg |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11565095
|
Cytiva
PA17104 |
Cy7 | Cy7 NHS Ester | 10 mg |
2025.00€
10mg |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11595045
|
Cytiva
PA15100 |
Cy5 | Cy5 NHS Ester | 5 mg |
1481.00€
5mg |
Spedizione stimata: 04-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10742067
|
Cytiva
PA15101 |
Cy5 | Cy5 NHS Ester | 1 mg |
364.00€
1mg |
Spedizione stimata: 02-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11505085
|
Cytiva
PA15106 |
Cy5 | Cy5 NHS Ester | 25 mg |
4306.00€
25mg |
Spedizione stimata: 04-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11545095
|
Cytiva
PA17105 |
Cy7 | Cy7 NHS Ester | 5 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11580744
|
Cytiva
25-9004-73 |
Cy5 | Cy5 NHS Ester | 150 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10697655
|
Cytiva
PA13601 |
Cy3.5 | Cy3.5 NHS Ester | 1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Contiene CyDye derivatizzati dotati di un solo gruppo reattivo per ciascuna molecola di colorante
- Intervallo di pH: da 3 a 10
- Resistenti ai DMSO
- Fotostabili
- Protocolli di esempio inclusi con ciascuna confezione di colorante
Specifica
Buste in foglio di alluminio, ciascuna contenente 1, 5, 10, 25 o 50 mg di colorante essiccato | |
Da 3 a 10 |