Learn More
Cytiva Amersham™ Spacers for Vertical Gel Units
Marca: Cytiva SE6119-2-.75
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Specifica
SE 400, SE 600 Vertical Gel Electrophoresis Unit | |
0.02 in. | |
16 cm |
Spacer | |
0.07 cm | |
2 cm |