Learn More
Ammonium nitrate, ACS, 95% min, Thermo Scientific™
In fertilizers, making nitrous oxide
50.30€ - 148.00€
Identificatori chimici
| CAS | 6484-52-2 |
|---|---|
| Formula molecolare | H4N2O3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 80.043 |
| Numero MDL | MFCD00011425 |
| InChI Key | DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O |
| Sinonimo | ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills |
| PubChem CID | 22985 |
| ChEBI | CHEBI:63038 |
| IUPAC Name | azanium;nitrate |
| SMILES | [NH4+].[N+](=O)([O-])[O-] |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
11341749
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012363.36 |
500g |
51.10€ 50.30€ / 500g Risparmia 0.80€ 1% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
11351749
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012363.A3 |
2kg |
150.00€ 148.00€ / 2kg Risparmia 2.00€ 1% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identificatori chimici
| H4N2O3 | |
| MFCD00011425 | |
| ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills | |
| CHEBI:63038 | |
| [NH4+].[N+](=O)([O-])[O-] |
Specifica
| Ammonium nitrate | |
| 6484-52-2 | |
| H4N2O3 | |
| ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills | |
| DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O | |
| azanium;nitrate | |
| 22985 | |
| 80.04 | |
| 1.72°C |
| For analysis ACS | |
| 95% min | |
| MFCD00011425 | |
| Highly soluble in water; soluble in alcohol and liquid ammonia. | |
| [NH4+].[N+](=O)([O-])[O-] | |
| 80.043 | |
| CHEBI:63038 | |
| ACS |
Sicurezza e movimentazione
P220-P221-P264b-P271-P280-P280i-P305+P351+P338-P370+P380+P375-P372-P380-P501c
H272-H319
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 5.1; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 229-347-8
missing translation for 'rtecsNumber' : BR9050000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures