missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Anatom 2120 Shoes
Resperation absorbing special lining with silver ions. Steel toe-cap.
101.70€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC |
---|---|
Colore | White |
Materiale | Microfiber |
Caratteristiche suola | Slip-resistant |
Materiale suola | Polyurethane |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15392858
|
Abeba™
2120/36 |
36 |
101.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15302868
|
Abeba™
2120/37 |
37 |
101.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15322868
|
Abeba™
2120/38 |
38 |
101.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15342868
|
Abeba™
2120/39 |
39 |
101.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15362868
|
Abeba™
2120/40 |
40 |
101.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15372868
|
Abeba™
2120/41 |
41 |
101.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15382868
|
Abeba™
2120/42 |
42 |
101.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15312878
|
Abeba™
2120/43 |
43 |
101.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15342878
|
Abeba™
2120/44 |
44 |
101.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15362878
|
Abeba™
2120/45 |
45 |
101.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15372878
|
Abeba™
2120/46 |
46 |
101.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15382878
|
Abeba™
2120/47 |
47 |
101.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15302888
|
Abeba™
2120/48 |
48 |
101.70€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC
- Microfiber
- White
- Steel toe cap
- Shock absorbant PU midsole
- Slip resistance PU outsole sole
- Replaceable acc Wave insole (article no. 3582)
- Sanitized treated
- Antistatic
- Heel strap non-foldable, adjustable
- Breathable lining with Silver ions
- Instep area adjustable, with elastic band
- Suitable for heel and foot lift
Specifica
CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC | |
Microfiber | |
Polyurethane | |
Steel |
White | |
Slip-resistant | |
2120 |