Learn More
ABEBA™ Anatom Black/Red Safety Shoes S3 ESD
Red/black Anatom shoes made of water/tear resistant Cordura, slip resistant PU2D outsole, steel toe cap, textile antipuncture
134.00€
Specifica
Colore | Black, Red |
---|---|
Materiale | Cordura |
Materiale dello zoccolo | Steel |
Certifications/Compliance (Europe) | EN ISO 20345: 2012 S3 SRC, EN ISO 61340 ESD class 1 |
Sesso | Men's |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17111205
|
ABEBA™
32238/36 |
36 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17121205
|
ABEBA™
32238/37 |
37 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17111215
|
ABEBA™
32238/46 |
46 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17121215
|
ABEBA™
32238/47 |
47 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17131215
|
ABEBA™
32238/48 |
48 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17131205
|
ABEBA™
32238/38 |
38 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17141205
|
ABEBA™
32238/39 |
39 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17151205
|
ABEBA™
32238/40 |
40 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17161205
|
ABEBA™
32238/41 |
41 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17171205
|
ABEBA™
32238/42 |
42 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17181205
|
ABEBA™
32238/43 |
43 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17191205
|
ABEBA™
32238/44 |
44 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17101215
|
ABEBA™
32238/45 |
45 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Comfortable, robust and durable shoes
- Comply to EN ISO 20345: 2012, S3, SRC
- ESD dissipative according to EN ISO 61340
- Slip resistant PU double density outsole
- Black/red water and tear resistant Cordura
- Steel toe cap (200 J)
- Textile antipuncture midsole
- Scratch-resistant coated fabric in toe and heel area
- Breathable and antibacterial lining with silver ions
- Removable active comfort insole
Specifica
Black, Red | |
Steel | |
Men's | |
Water Resistant |
Cordura | |
EN ISO 20345: 2012 S3 SRC, EN ISO 61340 ESD class 1 | |
Low-cut | |
S3 SRC ESD |