missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Angiogenin Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | Angiogenin |
---|---|
Concentrazione | 0.3 mg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16898374
|
Proteintech
18302-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16888374
|
Proteintech
18302-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Angiogenin (ANG or ANG I) is important for the process of neovascularization and formation of new blood vessels. ANG is similar to pancreatic ribonuclease A and functions as a tRNA-specific ribonuclease that abolishes protein synthesis by specifically hydrolyzing cellular tRNAs. It interacts with endothelial cell-surface actin and may cause changes in the cell cytoskeleton. ANG is thought to be involved in the development of solid tumors and its antagonists are capable of inhibiting tumor growth. Defects in ANG are the cause of susceptibility to amyotrophic lateral sclerosis type 9 (ALS9). Angiogenin is a genetic link between ALS and PD.Specifica
Angiogenin | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P03950 | |
283 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
ANG |
0.3 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ALS9, ANG, Angiogenin, HEL168, Ribonuclease 5, RNase 5, RNASE4, RNASE5 | |
ANG | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |