Learn More
Emma Safety Footwear Anouk Safety Shoes
An attractive, feminine shoe that's supremely comfortable regardless of how hard the floor is. Unique SmartTecAir™ technology removes moisture and perspiration instantly. Anatomically designed and sculpted to the foot, the low profile shoe offers ESD certification and anti-fatigue properties.
Marca:  Emma Safety Footwear MM94651637
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.18800kg
Codice prodotto. 15909111
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • S3-Safety shoe with sole plate for wet work
  • Microfiber construction
  • GripForce™ Easy Twist
  • ESD Certified
  • Chrome-free lining
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver for drier, fresher feet
  • Sanitized
Specifica
Specifica
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010
Black
Hydro-Tec™ Sanitized Silver
37
Laces
Anouk
Microfiber
Steel