missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

anti-Human CD56, Clone: NCAM16.2; BV421 Conjugate BD

Marca:  BD Biosciences 562751

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00800kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15832209

  • 635.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Host Species: Mouse
Clone: NCAM16.2
Isotype: IgG2b, κ
Cross Reactivity Species: Hu
Immunogen: Immunoaffinity-enriched adult human brain NCAM

Flow Cytometry

Specifica

Specifica

Human CD56
NCAM16.2
Mouse
Affinity Purified
RUO
Human
Monoclonal
Brilliant Violet 421
Immunoaffinity-enriched adult human brain NCAM
100 Tests
Primary
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali