Learn More
anti-Human CD56, Clone: NCAM16.2; BV421 Conjugate BD
Marca:  BD Biosciences 562752
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00800kg
Codice prodotto. 15842209
  • 300.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Host Species: Mouse
Clone: NCAM16.2
Isotype: IgG2b, κ
Cross Reactivity Species: Hu
Immunogen: Immunoaffinity-enriched adult human brain NCAM
Flow Cytometry
Specifica
Specifica
Human CD56
NCAM16.2
Mouse
Affinity Purified
RUO
Human
Monoclonal
Brilliant Violet 421
Immunoaffinity-enriched adult human brain NCAM
25 Tests