Learn More
anti-IgG1 κ, Rat, FITC, Clone: R3-34, Isotype Control, BD
101.00€ - 745.00€
Specifica
Clone R3-34
Applicazioni Flow Cytometry, Western Blot
Coniugato FITC
Specie ospite Rat
Isotype IgG1 κ
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15847838
Vedere i documenti
BD Biosciences
0.1 mg
299.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10394114
Vedere i documenti
BD Biosciences
0.25 mg
745.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
15866898
Vedere i documenti
BD Biosciences
50 Tests
101.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
The immunoglobulin from the R3-34 hybridoma was identified as a non-reactive clone, following immunization with mouse Ig. The R3-34 immunoglobulin was selected as an isotype control following screening for low background on a variety of mouse and human tissues. This antibody is routinely tested by flow cytometric analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.
Host Species: Rat
Clone: R3-34
Isotype: IgG1, κ
Flow Cytometry, Intracellular Staining, Isotype Control
Specifica
Specifica
R3-34
FITC
IgG1 κ
Undiluted at 4°C
Flow Cytometry, Western Blot
Rat
Affinity Purified