Learn More
Fisherbrand™ APET Liners for Safety Trays
Environmental friendly, easy to clean and maintain for routine work and storage in safe areas.
71.60€ - 186.00€
Specifica
Materiale | APET |
---|---|
Tipo | Liners |
N. per confezione | 25 |
Forma | Rectangular |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12307207
|
Fisherbrand™
|
260 x 460mm |
71.60€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12317207
|
Fisherbrand™
|
340 x 540mm |
73.10€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12327207
|
Fisherbrand™
|
540 x 570mm |
86.40€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12337207
|
Fisherbrand™
|
540 x 680mm |
118.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 17-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12347207
|
Fisherbrand™
|
460 x 700mm |
186.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Clears up spillages easily
- Environmental friendly
Specifica
APET | |
Liners | |
25 | |
Rectangular |