Learn More
Fisherbrand™ Trays and Dividers for Shell Vials
Accommodate narrow- or wide-diameter vials
141.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Materiale | Cardboard |
Include | Dividers |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10149701
|
Fisherbrand™
|
Tray for Wide Vials |
141.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 05-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Cardboard trays have cell dividers
- 10 x 10 in. (25 x 25cm) row configuration
Specifica
Not Autoclavable | |
Cardboard | |
Dividers |