Learn More
Sartorius arium™ Water System Cartridge Set
Produce ultrapure water beyond the ASTM Type 1 standard. Sartorius arium™ Water System Cartridge Set is designed for installation in arium™ Pro, Basic or 611 systems. Each consumable kit includes a pre-treatment and polishing cartridge. Kits are specifically formulated for each particular system.
Marca:  Sartorius H2O-E-PACK
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.60000kg
Codice prodotto. 14841382
  • 990.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Allerta:
*Le cartucce per acqua corrente devono essere utilizzate solo dopo aver controllato le specifiche dell'acqua di alimentazione e previa consultazione con l'esperto responsabile dell'applicazione Sartorius™.
Descrizione
Descrizione
Sistemi di depurazione idrica arium™ (serie Pro, Basic e/o 611) progettati per produrre l'acqua da laboratorio di purezza massima nell'industria, con specifiche che superano lo standard ASTM tipo 1. Il gruppo cartucce è realizzato in materiali di altissima qualità con un design avanzato per produrre risultati consistenti e riproducibili.
  • Terreno di purificazione di qualità eccezionale
    • Ottimizzato per la rimozione dei contaminanti organici e inorganici
    • Carboni attivi altamente porosi combinati con resine a scambio ionico efficienti
    • Produzione di acqua con contenuto minimo di carbonio organico totale (TOC) per sistemi che utilizzano la tecnologia a ultravioletti (UV)
  • Progettati appositamente in modo che l'acqua scorra dall'alto verso il basso
    • Il flusso attraverso il terreno di scambio ionico previene la separazione della resina a letto misto
    • Consente l'uso completo di ciascuna cartuccia senza spreco di terreno
    • Lunga durata della cartuccia con prestazioni insuperabili
  • Gruppo con due cartucce:
    • Cartuccia di pretrattamento
    • Cartuccia di pulitura
  • Formulata appositamente per sistemi arium™ specifici:
    • Kit analitico per sistemi VF o UV
    • Kit biologico per sistemi UF
    • Kit per ambiente per sistemi DI
    • Kit universale per sistemi con alimentazione da acqua di rubinetto*
Specifica
Specifica
ASTM tipo 1
Involucro in polipropilene vergine con viti in acciaio inox
Standard, coltura cellulare e cromatografia
Cartuccia di pulitura e di pretrattamento
L 450 x P 230 x A 160 mm
Fino a 18.2 MΩ x cm, acqua ultrapura in eq: 1.64
Sferico catalitico, a carboni attivi; resina a scambio ionico, letto misto di grado semiconduttore
Sistemi DI arium™ Pro/Basic/611
Kit per elementi