Learn More
Buerkle™ Buretta di classe B in vetro borosilicato per titolazione automatica con bottiglia serbatoio
Burette per laboratorio, industria galvanoplastica, impianti di trattamento delle acque. Burette per titolazione automatica in vetro borosilicato Buerkle™ con flacone di conservazione per dosaggio preciso mediante pulsante, titolazione fine accurata con la microvite e getto di scarico preciso.
Marca: Buerkle™ 9695-1010
66.08 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.96000kg
Allerta:
Attention! Make sure to pay attention to the “List of Chemical Resistance“!
Descrizione
- Graduation according to Category B (Tolerances according to DIN EN ISO 385)
- Adjusted for Ex
- Burette made of borosilicate glass 3.3
- Resistant to chemicals
- Blue ring graduations
- Left or right hand operation possible
- Sturdy stand
- Precise discharge jet, allowing very fine drops
- Parts in contact with the medium: PE, PP, natural rubber, borosilicate glass
Specifica
10 mL | |
0.05 mL | |
56 cm | |
Blue | |
Automatic Titrating Buret |
Borosilicate Glass, Polyethylene, Latex | |
Water Treatment Plants, Electroplating Industry, Field Analyses | |
Micro-Screw, Precise Discharge Jet, Sturdy Stand | |
Borosilicate Glass, Polyethylene, Polypropylene, Rubber | |
DIN ISO 385 |