Learn More
Buerkle™ Buretta di classe B in vetro borosilicato per titolazione automatica con bottiglia serbatoio
Burette per laboratorio, industria galvanoplastica, impianti di trattamento delle acque. Burette per titolazione automatica in vetro borosilicato Buerkle™ con flacone di conservazione per dosaggio preciso mediante pulsante, titolazione fine accurata con la microvite e getto di scarico preciso.
Marca: Buerkle™ 9695-1025
64.22 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.18000kg
Allerta:
Attention! Make sure to pay attention to the “List of Chemical Resistance“!
Descrizione
- Graduation according to Category B (Tolerances according to DIN EN ISO 385)
- Adjusted for Ex
- Burette made of borosilicate glass 3.3
- Resistant to chemicals
- Blue ring graduations
- Left or right hand operation possible
- Sturdy stand
- Precise discharge jet, allowing very fine drops
- Parts in contact with the medium: PE, PP, natural rubber, borosilicate glass
Specifica
25 ml | |
Anello blu | |
65 cm | |
Blue | |
Buretta per titolazione automatica |
Vetro borosilicato, polietilene, lattice, Polyethylene, Latex | |
Un aiuto universale in laboratorio, nell'industria galvanoplastica, negli impianti di trattamento delle acque, per le analisi sul campo | |
Supporto robusto, microvite, getto di scarico preciso | |
Borosilicate Glass, Polyethylene, Polypropylene, Rubber | |
DIN ISO 385 |