Learn More
Thermo Scientific™ Avermectin, ACROS Organics™
116.00€ - 385.00€
Specifica
Materiale o nome chimico | Avermectin |
---|---|
CAS | 65195-55-3 |
Formula molecolare | C48 H72 O14 |
Peso formulazione | 873.09 |
Forma fisica | Crystalline Powder |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17362481
|
Thermo Scientific™
468392500 |
250 mg |
116.00€
250mg |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17352481
|
Thermo Scientific™
468390010 |
1 g |
385.00€
1g |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Avermectin | |
C48 H72 O14 | |
Crystalline Powder |
65195-55-3 | |
873.09 | |
White to Light-yellow |