Learn More
Axygen™ 1000 μL Universal Pipetter Tips: Wide Bore
Compatible with most popular brands of pipettes
68.32€ - 535.00€
Specifica
Volume (sistema metrico) | 100 to 1000 μL |
---|---|
Filtrato | Non-Filtered |
Colore | Clear |
Autoclavabile | Autoclavable |
Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase, DNA, and PCR inhibitor Free |
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12581308
|
Axygen™
T-1005-WB-C |
Non-sterile | Bulk |
237.00€
pezzi 5000 |
Spedizione stimata: 20-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12752936
|
Axygen™
T-1005-WB-C-R |
Non-sterile | Rack |
486.00€
pezzi 5000 |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12762936
|
Axygen™
T-1005-WB-C-R-S |
Sterile | Rack |
535.00€
pezzi 5000 |
Spedizione stimata: 20-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12603716
|
Axygen™
T-1005-WB-C-R-S |
Sterile | Rack |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11394235
|
Axygen™
T-1005-WB-C-R |
Non-sterile | Rack |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Axygen™ Universal Tips are designed to fit a wide variety of single and multi-channel pipettors, compatible with most popular brands of pipettors. These polypropylene tips are nonpyrogenic and RNase-/DNase-free. They are available in Maxymum Recovery, beveled, nonsterile, sterile, non-filtered, and other features for specialized applications. Flexible walls and a series of internal sealing rings ensure a secure fit with less force required to load and eject.
(This is the suggested replacement for T-1005-WB-C-L)
- These polypropylene tips are nonpyrogenic and RNase-/DNase-free.
- Nonpyrogenic
- Wide-Bore
Specifica
100 to 1000 μL | |
Clear | |
DNase, RNase, DNA, and PCR inhibitor Free | |
Universal Fit |
Non-Filtered | |
Autoclavable | |
Genomic/Wide Orifice, Universal | |
Polypropylene |