Learn More
Axygen™ Provette da microcentrifuga Axygen™ da 5 ml Snaplock
Per l'uso con campioni di volume ridotto
76.20€ - 108.00€
Specifica
Product Type | Microcentrifuge Tube |
---|---|
Cap Style | Snap Cap |
Materiale chiusura | Polypropylene |
Capacità (sistema metrico) | 5 mL |
Materiale | Omopolimero |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15247179
|
Axygen™
MCT-500-X |
Amber | Non-sterile |
96.95€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15227179
|
Axygen™
MCT-500-C |
Trasparente | Non sterile |
76.20€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15237179
|
Axygen™
MCT-500-C-S |
Trasparente | Sterile |
108.00€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Per rotori da centrifuga standard da 15 ml
- Resiste a velocità massime di 14,000 RCF
- In omopolimero
- Riduce al minimo i rischi di contaminazione
- Puntali per pipetta con facile accesso al campione
- Tappo smerigliato
- Il tappo con blocco a pressione si apre facilmente pur fornendo una buona tenuta
- Graduazioni di riferimento con incrementi di 0.5 ml
- Area di marcatura smerigliata per etichettatura sul corpo della provetta
- Possibilità di scegliere tra versioni sterili e non sterili
- Disponibilità di versioni trasparenti o ambrate
- Certificati esente da RNasi/DNasi
- Apirogeno
- Autoclavabile a 120 °C (15 minuti a 15 psi)
Prodotto spedito in buste di plastica richiudibili confezionate in scatole singole, per facilità di conservazione e prevenzione da contaminazioni.
Specifica
Microcentrifuge Tube | |
Polypropylene | |
Omopolimero | |
Yes | |
Cylindrical |
Snap Cap | |
5 mL | |
250/Pk. | |
Snap Cap |