Learn More
Axygen™ Biomek™ FX/Wellpro™ Robotic Tips
For Beckman FX/Wellpro system
730.92€ - 4985.00€
Specifica
Volume (sistema metrico) | 50 μL |
---|---|
Filtrato | Non-Filtered |
Colore | Clear |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase and Pyrogen free |
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Stile punta | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Stile punta | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12752866
|
Axygen™
FX-384-XL-R |
Non-sterile | Automation, Extended Length |
4280.00€
pezzi 19200 |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12762866
|
Axygen™
FX-384-XL-R-S |
Sterile | Automation, Extended Length |
4550.00€
pezzi 19200 |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12742866
|
Axygen™
FX-384-XL-L-R-S |
Sterile | Automation, Extended Length |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11386294
|
Axygen™
FX-384-XL-L-R-S |
Sterile | Automation, Extended Length |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11376294
|
Axygen™
FX-384-XL-L-R |
Non-sterile | Automation, Extended Length |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11396294
|
Axygen™
FX-384-XL-R |
Non-sterile | Automation, Extended Length |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12732866
|
Axygen™
FX-384-XL-L-R |
Non-sterile | Automation, Extended Length |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11306304
|
Axygen™
FX-384-XL-R-S |
Sterile | Automation, Extended Length |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Tip format: 384 tip
- Tip volume range: 25 μL to 50 μL
- Tip material: Clear polypropylene
- RNase-/DNase-/human gDNA-free
- Nonpyrogenic
- Available options:
- With or without aerosol-resistant filters
- Nonsterile or sterile
- Standard or Axygen™ Maxymum Recovery™ surface - Compatible head: AP-384, 384-channel low volume (FXF-384-XL-R-S only)
- Rack format: ANSI/SLAS
- Rack material: Polypropylene
Specifica
50 μL | |
Clear | |
DNase, RNase and Pyrogen free | |
Rack, 384-well | |
10 Racks/Pk, 5 Pks/Cs. | |
Beckman Biomek FX/Wellpro |
Non-Filtered | |
Not Autoclavable | |
Non-pyrogenic, used for stringent specifications under strict process controls | |
Automation, Extended Length | |
Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX, Beckman Coulter Multimek AP384, Dynamic Devices Oasis, Dynamic Devices Oasis LM 384-Channel Low Volume, Hamilton | |
Polypropylene |